Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Acide 2,6-dichlorobenzoïque 98+%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

113200250 113200100
ACRO113200250EA 102 EUR InStock
ACRO113200250 ACRO113200100
Acide 2,6-dichlorobenzoïque 98+%
Acide 2,6-dichlorobenzoïque


Formule: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191,01 g/mol
Point d'ébullition: 299 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 141…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002418
Numéro CAS: 50-30-6
EINECS: 200-025-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 145 °C
HPLC ≥98.0 %
Titration with NaOH ≥98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité