Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4-Dichlorobenzylamine 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

113240050
ACRO113240050EA 62.2 EUR InStock
ACRO113240050
3,4-Dichlorobenzylamine 98%
3,4-Dichlorobenzylamine


Formule: C₇H₇Cl₂N
Point d'ébullition: 80…82 °C (.6 mmHg)
Densité: 1.32 g/cm³
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008114
Numéro CAS: 102-49-8
EINECS: 203-035-1
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5775 to 1.5795 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité