5,7-Dichloro-8-quinoleineol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
113430050
ACRO113430050EA 22.7 EUR InStock
ACRO113430050
5,7-Dichloro-8-quinoleineol 98%
5,7-Dichloro-8-quinoleineol
Formule: C₉H₅Cl₂NO
Point d'ébullition: 355 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 178…183 °C
Numéro MDL: MFCD00006786
Numéro CAS: 773-76-2
EINECS: 212-258-3
Merck Index: 13,02193
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 178 to 183 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité