Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Cyanoguanidine 99.5%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Dicyanodiamide, 1-Cyanoguanidine, N-Cyanoguanidine, Dicyandiamide

113810010 113810025 113810050 113810250
ACRO113810010EA 51.6 EUR InStock
ACRO113810010 ACRO113810025 ACRO113810050 ACRO113810250
Cyanoguanidine 99.5%
Cyanoguanidine


Formule: (H₂N)₂CNCN
MW: 84,08 g/mol
Point d'ébullition: 143 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 208…211 °C
Densité: 1,404 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008066
Numéro CAS: 461-58-5
EINECS: 207-312-8
Merck Index: 13,03119
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 208 to 211 °C
Assay ≥99.4 % (ex N)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité