Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Suberonitrile 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,6-Dicyanohexane

113861000
ACRO113861000EA 47.8 EUR InStock
ACRO113861000
Suberonitrile 99%
Suberonitrile


Formule: C₈H₁₂N₂
MW: 136,2 g/mol
Point d'ébullition: 175 °C (10 mmHg)
Point de fusion: –3.5 °C
Densité: 0.95 g/cm³
Point d'éclair: 175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001981
Numéro CAS: 629-40-3
EINECS: 211-089-2
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité