Chlorophosphite de diéthyle 90% tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
114250250 114251000
ACRO114250250EA 111 EUR InStock
ACRO114250250 ACRO114251000
Chlorophosphite de diéthyle 90% tech.
Chlorophosphite de diéthyle
Formule: C₄H₁₀ClO₂P
MW: 156,55 g/mol
Densité: 1.09 g/cm³
Point d'éclair: <1 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009074
Numéro CAS: 589-57-1
EINECS: 209-652-2
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥88 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité