1,2-Diformylhydrazine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: sym-Diformylhydrazine
114640250
ACRO114640250EA 180 EUR InStock
ACRO114640250
1,2-Diformylhydrazine 97%
1,2-Diformylhydrazine
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formule: C₂H₄N₂O₂
MW: 88,066 g/mol
Point de fusion: 155…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003275
Numéro CAS: 628-36-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 160 °C
TLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité