Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Dibenzo[b,f]cycloheptanone 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

114741000
ACRO114741000EA 77.5 EUR InStock
ACRO114741000
1-Dibenzo[b,f]cycloheptanone 97%
1-Dibenzo[b,f]cycloheptanone


Formule: C₁₅H₁₂O
Point d'ébullition: 148 °C (.3 mmHg)
Point de fusion: 32…34 °C
Densité: 1.15 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003587
Numéro CAS: 1210-35-1
EINECS: 214-912-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité