Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Dihydroxynaphtalène 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Naphthalene-2,6-diol

115030050
ACRO115030050EA 83.1 EUR InStock
ACRO115030050
2,6-Dihydroxynaphtalène 97%
2,6-Dihydroxynaphtalène


Formule: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Point d'ébullition: 375 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 220…224 °C
Densité: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004082
Numéro CAS: 581-43-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité