Diisopropyl fluorophosphate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Phosphoric acid diisopropyl ester fluoride, Bis(1-methylethyl) Phosphorofluoridate, bis(propan-2-yl) fluorophosphate
115230010
ACRO115230010EA 466 EUR InStock
ACRO115230010
Diisopropyl fluorophosphate 99%
Diisopropyl fluorophosphate
Formule: C₆H₁₄FO₃P
MW: 184,147 g/mol
Point d'ébullition: 62 °C (9 mmHg)
Point de fusion: –82 °C
Densité: 1.055 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008873
Numéro CAS: 55-91-4
ONU: 3382
ADR: 6.1,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
GC ≥98.5 %
Melting point 77 to 83 °C
NMR (31P-NMR) ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité