Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phosphonate de diisopropyle 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

115261000
ACRO115261000EA 129 EUR InStock
ACRO115261000
Phosphonate de diisopropyle 98%
Phosphonate de diisopropyle


Formule: C₆H₁₅O₃P
Point d'ébullition: 71 °C (8 mmHg)
Densité: 0.997 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00117905
Numéro CAS: 1809-20-7
EINECS: 217-317-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4065 to 1.4085 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité