Acide 2,6-diméthoxybenzoïque 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
115440250
ACRO115440250EA 40.1 EUR InStock
ACRO115440250
Acide 2,6-diméthoxybenzoïque 99%
Acide 2,6-diméthoxybenzoïque
Formule: C₉H₁₀O₄
Point d'ébullition: 315 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 187…190 °C
Densité: 1,365 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002437
Numéro CAS: 1466-76-8
EINECS: 215-985-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 190 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité