Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Dihydro-2,5-diméthoxyfuranne 97% (mélange de cis et trans)

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

115531000
ACRO115531000EA 90.7 EUR InStock
ACRO115531000
2,5-Dihydro-2,5-diméthoxyfuranne 97% (mélange de cis et trans)
2,5-Dihydro-2,5-diméthoxyfuranne


Formule: C₆H₁₀O₃
Point d'ébullition: 160…162 °C (760 mmHg)
Densité: 1.07 g/cm³
Point d'éclair: 47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003220
Numéro CAS: 332-77-4
EINECS: 206-367-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité