Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Dimethoxystilbene 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

115660100
ACRO115660100EA 270 EUR InStock
ACRO115660100
4,4'-Dimethoxystilbene 99%
4,4'-Dimethoxystilbene


Formule: C₁₆H₁₆O₂
Point de fusion: 213…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008414
Numéro CAS: 4705-34-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Glistening flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 213 to 215 °C
GC ≥98.5 %
Cloud point 22 to 28 °C (1 % in water)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité