Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Éthoxy-3-méthoxybenzaldéhyde 95%

Fournisseur: Thermo Scientific

117910250
ACRO117910250EA 78.2 EUR InStock
ACRO117910250
4-Éthoxy-3-méthoxybenzaldéhyde 95%
4-Éthoxy-3-méthoxybenzaldéhyde


Formule: C₁₀H₁₂O₃
Point d'ébullition: 167…168 °C (13 mmHg)
Point de fusion: 60…65 °C
Point d'éclair: 110 °C
Numéro MDL: MFCD00016614
Numéro CAS: 120-25-2
EINECS: 204-382-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
GC ≥94 %
Insoluble matter ≤0.2 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité