Ethyl phenylcyanoacetate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
118830050
ACRO118830050EA 42.1 EUR InStock
ACRO118830050
Ethyl phenylcyanoacetate 97%
Ethyl phenylcyanoacetate
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,21 g/mol
Densité: 1.09 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001866
Numéro CAS: 4553-07-5
EINECS: 224-921-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5033 to 1.5053 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité