Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide glutarique 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,5-Pentanedioic acid

119960250 119961000 119965000
ACRO119960250EA 25.7 EUR InStock
ACRO119960250 ACRO119961000 ACRO119965000
Acide glutarique 99%
Acide glutarique


Formule: C₅H₈O₄
MW: 132,12 g/mol
Point d'ébullition: 302 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 92…99 °C
Densité: 1,43 g/cm³ (15 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004410
Numéro CAS: 110-94-1
EINECS: 203-817-2
Merck Index: 13,04486
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité