1-Hexadécène 92% tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
120500010
ACRO120500010EA 110 EUR InStock
ACRO120500010
1-Hexadécène 92% tech.
1-Hexadécène
Formule: C₁₆H₃₂
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3…5 °C
Densité: 0.783 g/cm³
Point d'éclair: 132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008991
Numéro CAS: 629-73-2
EINECS: 211-105-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité