Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Diamino-1,6 hexane 99.5+%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,6-Hexanediamine, Hexamethylenediamine

120640010 120641000 120645000 120640051
ACRO120640010EA 142 EUR InStock
ACRO120640010 ACRO120641000 ACRO120645000 ACRO120640051
Diamino-1,6 hexane 99.5+%
Diamino-1,6 hexane


Formule: C₆H₁₆N₂
MW: 116,21 g/mol
Point d'ébullition: 204…205 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 38…41 °C
Densité: 0,66 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008243
Numéro CAS: 124-09-4
EINECS: 204-679-6
ONU: 2280
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04713
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline low melting mass (May discolor on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 41 °C
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥99.50 %
Titration with HClO4 99.5 to 100.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité