trans-m-Coumaric acid 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
121080250
ACRO121080250EA 52.5 EUR InStock
ACRO121080250
trans-m-Coumaric acid 99%
trans-m-Coumaric acid
  • Predominantly trans
Formule: C₉H₈O₃
Point de fusion: 189…192 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004390
Numéro CAS: 14755-02-3
EINECS: 209-615-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +12° to +16° (20°C, 589 nm) (c=1, ethanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité