Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Hydroxycoumarine 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Hydroxy-2-benzopyrone

121100050 121101000 121105000
ACRO121100050EA 21.7 EUR InStock
ACRO121100050 ACRO121101000 ACRO121105000
4-Hydroxycoumarine 98%
4-Hydroxycoumarine


Formule: C₉H₆O₃
MW: 162,14 g/mol
Point d'ébullition: 349 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 210…215 °C
Numéro MDL: MFCD00006856
Numéro CAS: 1076-38-6
EINECS: 214-060-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 210 to 217 °C
HPLC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité