4-Hydroxyquinazoline 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
121880250
ACRO121880250EA 91.4 EUR InStock
ACRO121880250
4-Hydroxyquinazoline 98%
4-Hydroxyquinazoline
Formule: C₈H₆N₂O
Point de fusion: 215…219 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00511302
Numéro CAS: 491-36-1
EINECS: 207-735-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 215 to 219 °C
Titration with TBAH ≥97.5 %
Enantiomeric excess ≥97.5 %
Specific optical rotation -118° to -122° (20 °C, 589 nm) (c=5, in CHCL3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité