Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Quinoléinol 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Quinolin-4-ol, 4-Hydroxyquinoline

121890100 121890500
ACRO121890100EA 80.6 EUR InStock
ACRO121890100 ACRO121890500
4-Quinoléinol 98%
4-Quinoléinol


Formule: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Point de fusion: 202…206 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006777
Numéro CAS: 611-36-9
EINECS: 210-268-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to light beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 202 to 206 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Specific optical rotation +9.5° to +10.5° (20 °C, 589 nm) (c=4 in H2O) reading after >1 hour
Iron (Fe) ≤0.2 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité