Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Indazole 96%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1H-Indazole

122120050 122120250
ACRO122120050EA 80.3 EUR InStock
ACRO122120050 ACRO122120250
Indazole 96%
Indazole


Formule: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Point d'ébullition: 270 °C (743 mmHg)
Point de fusion: 146…150 °C
Densité: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005691
Numéro CAS: 271-44-3
EINECS: 205-978-4
Merck Index: 13,04961
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 150 °C
Titration with HClO4 ≥95 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité