Iodoacétamide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Iodoacetamide
122270050 122270250 122271000 122275000
ACRO122270050EA 33.2 EUR InStock
ACRO122270050 ACRO122270250 ACRO122271000 ACRO122275000
Iodoacétamide 98%
Iodoacétamide
Formule: ICH₂CONH₂
MW: 184,96 g/mol
Point d'ébullition: 266 °C (1013 hPa)
Point de fusion: >90 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008028
Numéro CAS: 144-48-9
EINECS: 205-630-1
ONU: 2923
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥90 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex I)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité