2-Iodotoluène 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
122430250
ACRO122430250EA 70.1 EUR InStock
ACRO122430250
2-Iodotoluène 98%
2-Iodotoluène
Formule: C₇H₇I
Point d'ébullition: 211 °C (1013 hPa)
Densité: 1.71 g/cm³
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001042
Numéro CAS: 615-37-2
EINECS: 210-422-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6080 to 1.6100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité