Isobutyronitrile 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Isopropyl cyanide
122530010
ACRO122530010EA 66 EUR InStock
ACRO122530010
Isobutyronitrile 99%
Isobutyronitrile
Formule: C₄H₇N
MW: 69,11 g/mol
Point d'ébullition: 107 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –72 °C
Densité: 0.76 g/cm³
Point d'éclair: 8 °C
Numéro MDL: MFCD00001873
Numéro CAS: 78-82-0
EINECS: 201-147-5
ONU: 2284
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05173
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3720 to 1.3740 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité