Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Disulfure de diisopropyle 96%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Isopropyl disulphide, 1,2-Diisopropyldisulphane

122700250
ACRO122700250EA 38.6 EUR InStock
ACRO122700250
Disulfure de diisopropyle 96%
Disulfure de diisopropyle


Formule: C₆H₁₄S₂
MW: 150,31 g/mol
Point d'ébullition: 175 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –69 °C
Densité: 0.943 g/cm³
Point d'éclair: 18 °C
Numéro MDL: MFCD00008894
Numéro CAS: 4253-89-8
EINECS: 224-225-0
ONU: 1993
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité