Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dicalite® speed plus diatomaceous filter-aid

Fournisseur: Thermo Scientific

123380010
ACRO123380010EA 43.8 EUR InStock
ACRO123380010
Dicalite® speed plus diatomaceous filter-aid
Dicalite® speed plus diatomaceous filter-aid


Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132803
Numéro CAS: 68855-54-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Additional info retained on 140 mesh sieve: 10.0 % w/w
Ratio 85 to 115 Permeability flow ratio

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité