Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Nitroindole 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

124380025
ACRO124380025EA 312 EUR InStock
ACRO124380025
4-Nitroindole 98%
4-Nitroindole


Formule: C₈H₆N₂O₂
Point de fusion: 203…207 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010056
Numéro CAS: 4769-97-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 207 °C
TLC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité