Menthone (mixture of isomers) 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Menthone, 2-Isopropyl-5-Methylcyclohexanone
125411000
ACRO125411000EA 102 EUR InStock
ACRO125411000
Menthone (mixture of isomers) 98%
Menthone (mixture of isomers)
Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Point de fusion: –6 °C
Densité: 0.89 g/cm³
Point d'éclair: 69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062998
Numéro CAS: 10458-14-7
EINECS: 233-944-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.889 to 0.898 g/ml
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité