Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Méthoxybenzamide 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: p-Anisamide

125720250 125720050
ACRO125720250EA 108 EUR InStock
ACRO125720250 ACRO125720050
4-Méthoxybenzamide 97%
4-Méthoxybenzamide


Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Point d'ébullition: 295 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 164…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007995
Numéro CAS: 3424-93-9
EINECS: 222-319-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 167 °C
GC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité