Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(3-Methoxyphenyl)piperazine dihydrochloride 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

126050250
ACRO126050250EA 193 EUR InStock
ACRO126050250
1-(3-Methoxyphenyl)piperazine dihydrochloride 98%
1-(3-Methoxyphenyl)piperazine dihydrochloride


Formule: C₁₁H₁₈Cl₂N₂O
Point de fusion: 201…204 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035285
Numéro CAS: 6968-76-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to grey to pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité