Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2'-Méthylacétophénone 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: o-Methylacetophenone, Methyl o-tolyl ketone, 1-(o-Tolyl)ethanone

126160250 126160050 126161000
ACRO126160250EA 73.4 EUR InStock
ACRO126160250 ACRO126160050 ACRO126161000
2'-Méthylacétophénone 98%
2'-Méthylacétophénone


Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Point d'ébullition: 214 °C (760 mmHg)
Densité: 1.026 g/cm³
Point d'éclair: 75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008734
Numéro CAS: 577-16-2
EINECS: 209-408-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
UV transmittance ≥99 % (c=0.01M water, 254 nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité