Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(Methylthio)phenol 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Methylmercapto)phenol

127130250
ACRO127130250EA 110 EUR InStock
ACRO127130250
4-(Methylthio)phenol 97%
4-(Methylthio)phenol


Formule: C₇H₈OS
MW: 140,21 g/mol
Point d'ébullition: 153…156 °C (20Torr)
Point de fusion: 85…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002351
Numéro CAS: 1073-72-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Acidity ≤0.2 % (as Sulfuric acid)
Titration 99.0 to 101.0 % (Hydrolysis)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité