4-Méthyl-1-pentène 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
127420250
ACRO127420250EA 70.9 EUR InStock
ACRO127420250
4-Méthyl-1-pentène 97%
4-Méthyl-1-pentène
Formule: C₆H₁₂
Point d'ébullition: 54 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –155 °C
Densité: 0.66 g/cm³
Point d'éclair: –31 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008949
Numéro CAS: 691-37-2
EINECS: 211-720-1
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3810 to 1.3830 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité