Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diméthylsulfone 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl sulphone, Dimethylsulphone

127780050 127785000 127780025
ACRO127780050EA 32.5 EUR InStock
ACRO127780050 ACRO127785000 ACRO127780025
Diméthylsulfone 98%
Diméthylsulfone


Formule: C₂H₆O₂S
MW: 94,13 g/mol
Point d'ébullition: 238 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 107…111 °C
Densité: 1,17 g/cm³ (110 °C)
Point d'éclair: 143 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007566
Numéro CAS: 67-71-0
EINECS: 200-665-9
Merck Index: 13,03284
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
GC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité