Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Nitrobenzonitrile 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: o-Nitrobenzonitrile

128470100
ACRO128470100EA 37.9 EUR InStock
ACRO128470100
2-Nitrobenzonitrile 98%
2-Nitrobenzonitrile


Formule: C₇H₄N₂O₂
MW: 148,12 g/mol
Point d'ébullition: 165 °C (16 mmHg)
Point de fusion: 110.8…111.8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007044
Numéro CAS: 612-24-8
EINECS: 210-301-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 112 °C
GC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité