Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bleu nitré-tétrazolium chlorure monohydraté (NBT) 90%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

128590010 128590050
ACRO128590010EA 206 EUR InStock
ACRO128590010 ACRO128590050
Bleu nitré-tétrazolium chlorure monohydraté (NBT) 90%
Bleu Bleu nitré-tétrazolium chlorure monohydraté (NBT) chlorure (NBT)


Formule: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆·H₂O·CH₄O
Point de fusion: >170 °C (dec.)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00150013
Numéro CAS: 298-83-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (105°C)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥88 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité