2-Nitrocinnamaldehyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2'-Nitrocinnamaldehyde
128610050
ACRO128610050EA 32.5 EUR InStock
ACRO128610050
2-Nitrocinnamaldehyde 98%
2-Nitrocinnamaldehyde
Formule: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Point de fusion: 125…129 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007188
Numéro CAS: 1466-88-2
EINECS: 215-988-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to yellow-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 129 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité