Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Nitrophénylhydrazine, humidifié à 30% avec de l'eau 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

128830100
ACRO128830100EA 68.6 EUR InStock
ACRO128830100
2-Nitrophénylhydrazine, humidifié à 30% avec de l'eau 97%
2-Nitrophénylhydrazine


Formule: C₆H₇N₃O₂
Point de fusion: 89…94 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 3034-19-3
EINECS: 221-222-6
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to orange-brown to dark red Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 30 to 35 %
HPLC ≥96.0 %
Elemental Analysis 14.36 to 15.10 % H

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité