Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide nitrotéréphtalique 99+%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Nitroterephthalic acid

129000250 129001000
ACRO129000250EA 87.4 EUR InStock
ACRO129000250 ACRO129001000
Acide nitrotéréphtalique 99+%
Acide nitrotéréphtalique


Formule: C₈H₅NO₆
MW: 211,13 g/mol
Point de fusion: 270…272 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007141
Numéro CAS: 610-29-7
EINECS: 210-217-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité