Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

n-Nonadécane 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N-nonadecane

129100250 129101000
ACRO129100250EA 35 EUR InStock
ACRO129100250 ACRO129101000
n-Nonadécane 99%
n-Nonadécane


Formule: H₃C(CH₂)₁₇CH₃
MW: 268,53 g/mol
Point d'ébullition: 330 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 32…34 °C
Densité: 0,7845 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009012
Numéro CAS: 629-92-5
EINECS: 211-116-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..