Acide 1,3-phénylenediacetique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2'-(1,3-Phenylene)diacetic acid
130500010
ACRO130500010EA 33 EUR InStock
ACRO130500010
Acide 1,3-phénylenediacetique 97%
Acide 1,3-phénylenediacetique
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Point de fusion: 173…177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004341
Numéro CAS: 19806-17-8
EINECS: 243-332-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 179 °C
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité