Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Phényl-o-phénylènediamine 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

130770500
ACRO130770500EA 137 EUR InStock
ACRO130770500
N-Phényl-o-phénylènediamine 97%
N-Phényl-o-phénylènediamine


Formule: C₁₂H₁₂N₂
Point d'ébullition: 106…108 °C (0.4 mmHg)
Point de fusion: 77…82 °C
Densité: 1,234 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007685
Numéro CAS: 534-85-0
EINECS: 208-606-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Pink to grey-brown to violet Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 82 °C
GC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité