Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phtalazine 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

131050100
ACRO131050100EA 121 EUR InStock
ACRO131050100
Phtalazine 98%
Phtalazine


Formule: C₈H₆N₂
Point de fusion: 88…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006908
Numéro CAS: 253-52-1
EINECS: 205-963-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 92 °C
GC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité