Dichlorure de phtaloyle 90% remainder mainly phthalic acid
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Phthaloyl chloride, o-Phthaloyl dichloride
131110050
ACRO131110050EA 24.1 EUR InStock
ACRO131110050
Dichlorure de phtaloyle 90% remainder mainly phthalic acid
Dichlorure de phtaloyle
Formule: C₈H₄Cl₂O₂
MW: 203,02 g/mol
Point d'ébullition: 269…271 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 12 °C
Densité: 1.4 g/cm³
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000666
Numéro CAS: 88-95-9
EINECS: 201-869-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5674 to 1.5694 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥88 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité