Acide pyridine-2,5-dicarboxylique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Isocinchomeronic acid, 2,5-Pyridinedicarboxylic acid
131870050
ACRO131870050EA 29.2 EUR InStock
ACRO131870050
Acide pyridine-2,5-dicarboxylique 98%
Acide pyridine-2,5-dicarboxylique
Formule: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 256 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006297
Numéro CAS: 100-26-5
EINECS: 202-834-2
Merck Index: 13,05177
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.1 % (in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité