Quinoxaline 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
132221000
ACRO132221000EA 102 EUR InStock
ACRO132221000
Quinoxaline 98+%
Quinoxaline
Formule: C₈H₆N₂
Point d'ébullition: 220…223 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 29…34 °C
Densité: 1,1485 g/cm³ (32 °C)
Point d'éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006719
Numéro CAS: 91-19-0
EINECS: 202-047-4
Merck Index: 12,08263
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to brown Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 34 °C
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité