4-Méthoxyindole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
133905000
ACRO133905000EA 108 EUR InStock
ACRO133905000
4-Méthoxyindole 98%
4-Méthoxyindole
Formule: C₉H₉NO
Point d'ébullition: 181…183 °C (24 mmHg)
Point de fusion: 68…70 °C
Numéro MDL: MFCD00009737
Numéro CAS: 4837-90-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité